Wichtige Dokumente
ENA447956360
Enamine
tert-butyl N-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-204470-100MG
€ 232,20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-204470-100MG
€ 232,20
Iupac Name
tert-butyl 3-fluoro-4-methoxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H16FNO3/c1-12(2,3)17-11(15)14-8-5-6-10(16-4)9(13)7-8/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
InChIKey
CHFRWBHFHMPCNP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204470
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)