Merck
ENA447956260
Enamine
N,N-dimethylisoquinoline-5-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
€ 327,10
250 MG
€ 446,70
500 MG
€ 678,10
1 G
€ 857,50
2.5 G
€ 1.637,50
5 G
€ 2.401,90
10 G
€ 3.539,40
Lieferanten-SKU: EN300-203914-100MG
€ 327,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 327,10
250 MG
€ 446,70
500 MG
€ 678,10
1 G
€ 857,50
2.5 G
€ 1.637,50
5 G
€ 2.401,90
10 G
€ 3.539,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-203914-100MG
€ 327,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N,N-dimethyl-5-isoquinolinesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-13(2)16(14,15)11-5-3-4-9-8-12-7-6-10(9)11/h3-8H,1-2H3
InChIKey
MRHJXMWWAQWJDD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203914
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203914
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)