Wichtige Dokumente
ENA444723966
Enamine
6-chloro-2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-200681-100MG
€ 223,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-200681-100MG
€ 223,10
Iupac Name
6-chloro-2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl3N2.ClH/c9-5-1-2-7-12-6(8(10)11)4-13(7)3-5;/h1-4,8H;1H
InChIKey
MNTQSXQQKKFVPV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200681
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)