Wichtige Dokumente
ENA444723631
Enamine
2-methyl-3-(piperazin-1-yl)pyrazine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-199652-100MG
€ 380,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-199652-100MG
€ 380,40
Iupac Name
2-methyl-3-(1-piperazinyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C9H14N4/c1-8-9(12-3-2-11-8)13-6-4-10-5-7-13/h2-3,10H,4-7H2,1H3
InChIKey
UIYIEUWPSAMPNA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199652
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)