Wichtige Dokumente
ENA444723096
Enamine
(5S)-5-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-132390-50MG
€ 692,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-132390-50MG
€ 692,40
Iupac Name
(5S)-5-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-10(7-5-3-2-4-6-7)8(13)11-9(14)12-10/h2-6H,1H3,(H2,11,12,13,14)/t10-/m0/s1
InChIKey
JNGWGQUYLVSFND-JTQLQIEISA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132390
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)