Merck
ENA432540016
Enamine
1-bromo-3-methoxy-3-methylbutan-2-one
Größe auswählen
50 MG
€ 517,80
100 MG
€ 681,60
250 MG
€ 892,20
500 MG
€ 1.301,70
1 G
€ 1.617,60
2.5 G
€ 2.993,00
Lieferanten-SKU: EN300-197532-50MG
€ 517,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 517,80
100 MG
€ 681,60
250 MG
€ 892,20
500 MG
€ 1.301,70
1 G
€ 1.617,60
2.5 G
€ 2.993,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-197532-50MG
€ 517,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-3-methoxy-3-methyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,9-3)5(8)4-7/h4H2,1-3H3
InChIKey
RLEAJEINZQWXQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197532
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197532
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)