Merck
ENA432539372
Enamine
2-methoxy-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
50 MG
€ 384,30
100 MG
€ 548,10
250 MG
€ 761,30
500 MG
€ 1.176,00
1 G
€ 1.494,50
2.5 G
€ 2.886,80
Lieferanten-SKU: EN300-195633-50MG
€ 384,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 384,30
100 MG
€ 548,10
250 MG
€ 761,30
500 MG
€ 1.176,00
1 G
€ 1.494,50
2.5 G
€ 2.886,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-195633-50MG
€ 384,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxy-3-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClNO5S/c1-14-7-5(9(10)11)3-2-4-6(7)15(8,12)13/h2-4H,1H3
InChIKey
UXCAWMJDALMRIF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195633
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195633
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)