Merck
ENA432538135
Enamine
ethyl 3-bromo-2-hydroxypropanoate
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
500 MG
€ 719,70
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
Lieferanten-SKU: EN300-189696-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
500 MG
€ 719,70
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-189696-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
41-42
Iupac Name
ethyl 3-bromo-2-hydroxypropanoate
Inchi Code
1S/C5H9BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4,7H,2-3H2,1H3
InChIKey
PGYLVERCTHVHET-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189696
Melting Point
41-42
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189696
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)