Merck
ENA432537892
Enamine
ethyl 2-nitro-2-(3-oxocyclohexyl)acetate
Größe auswählen
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
Lieferanten-SKU: EN300-189161-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
1 G
€ 1.017,40
2.5 G
€ 1.949,50
5 G
€ 2.863,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-189161-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-nitro-2-(3-oxocyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H15NO5/c1-2-16-10(13)9(11(14)15)7-4-3-5-8(12)6-7/h7,9H,2-6H2,1H3
InChIKey
FCQZCZJUXQLWPL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189161
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189161
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)