Merck
ENA429361381
Enamine
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
Lieferanten-SKU: EN300-192510-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 341,40
100 MG
€ 485,70
250 MG
€ 675,50
500 MG
€ 1.038,20
1 G
€ 1.317,70
2.5 G
€ 2.538,40
5 G
€ 3.735,70
10 G
€ 5.519,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-192510-50MG
€ 341,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7FO2/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)7(5)4-6/h1-2,4,8H,3H2,(H,11,12)
InChIKey
FECFIGBNSKXRJS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192510
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)