Merck
ENA429361287
Enamine
4-(methoxymethoxy)aniline
Größe auswählen
100 MG
€ 598,50
250 MG
€ 735,00
500 MG
€ 996,30
1 G
€ 1.199,10
2.5 G
€ 2.080,50
5 G
€ 2.943,70
10 G
€ 4.230,70
Lieferanten-SKU: EN300-189893-100MG
€ 598,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 598,50
250 MG
€ 735,00
500 MG
€ 996,30
1 G
€ 1.199,10
2.5 G
€ 2.080,50
5 G
€ 2.943,70
10 G
€ 4.230,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-189893-100MG
€ 598,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(methoxymethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-10-6-11-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
InChIKey
PMFXZWXKPPPNSW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189893
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189893
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)