Wichtige Dokumente
ENA429361043
Enamine
1-methanesulfonylcyclopropane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-191495-100MG
€ 234,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-191495-100MG
€ 234,80
mp (Schmelzpunkt)
118-120
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H8O4S/c1-10(8,9)5(2-3-5)4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
SSESRMFTJIQDNB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191495
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)