Merck
ENA429360608
Enamine
5-methoxy-1-phenylpentan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
Lieferanten-SKU: EN300-190264-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-190264-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methoxy-1-phenyl-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-14-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8,12H,5-6,9-10,13H2,1H3
InChIKey
CNIPSAFWDYGSJU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190264
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190264
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)