Merck
ENA429360342
Enamine
4-[(4-methylphenyl)methyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
Lieferanten-SKU: EN300-190258-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-190258-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-methylbenzyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-2-4-12(5-3-11)10-13(15)6-8-14-9-7-13;/h2-5,14-15H,6-10H2,1H3;1H
InChIKey
MXPDCQFHSYETMZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190258
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190258
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)