Merck
ENA429360047
Enamine
3-(thiophen-2-yl)phenol
Größe auswählen
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
Lieferanten-SKU: EN300-189220-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 207,50
250 MG
€ 277,70
500 MG
€ 483,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-189220-100MG
€ 207,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
79-83
Iupac Name
3-(2-thienyl)phenol
Inchi Code
1S/C10H8OS/c11-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-12-10/h1-7,11H
InChIKey
JNRLPFAEBJQNQG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
Melting Point
79-83
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)