Wichtige Dokumente
ENA429359555
Enamine
3-(5-chlorothiophen-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-188111-100MG
€ 380,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-188111-100MG
€ 380,40
Iupac Name
3-(5-chloro-2-thienyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3S/c1-12-8(10)4-5(11-12)6-2-3-7(9)13-6/h2-4H,10H2,1H3
InChIKey
KRWXSQBPIKUSBV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188111
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)