Wichtige Dokumente
ENA429359174
Enamine
3-fluoro-2-(piperidin-3-yloxy)pyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-187225-100MG
€ 380,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-187225-100MG
€ 380,40
Iupac Name
3-fluoro-2-pyridinyl 3-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C10H13FN2O/c11-9-4-2-6-13-10(9)14-8-3-1-5-12-7-8/h2,4,6,8,12H,1,3,5,7H2
InChIKey
IGNXDUDLJXSXML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187225
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)