Merck
ENA429358845
Enamine
3-ethoxy-4-(3-methylbutoxy)benzaldehyde
Größe auswählen
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 243,90
Lieferanten-SKU: EN300-186553-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 185,40
250 MG
€ 243,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-186553-100MG
€ 185,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethoxy-4-(isopentyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H20O3/c1-4-16-14-9-12(10-15)5-6-13(14)17-8-7-11(2)3/h5-6,9-11H,4,7-8H2,1-3H3
InChIKey
JBGBOVKMZFRZQJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186553
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)