Wichtige Dokumente
ENA428683154
Enamine
3-amino-1-(3-bromophenyl)pyrrolidin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-183256-100MG
€ 223,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-183256-100MG
€ 223,10
Iupac Name
3-amino-1-(3-bromophenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C10H11BrN2O/c11-7-2-1-3-8(6-7)13-5-4-9(12)10(13)14/h1-3,6,9H,4-5,12H2
InChIKey
CRPVKUNCTUOQFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183256
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)