Wichtige Dokumente
ENA428683080
Enamine
3-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-183041-100MG
€ 380,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-183041-100MG
€ 380,40
mp (Schmelzpunkt)
161-162
Iupac Name
3-tert-butyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-12(2,3)10-8-6-4-5-7-9(8)13-11(10)14/h4-7,13-14H,1-3H3
InChIKey
QJGBZCCQYOHTAB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183041
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)