Merck
ENA428682873
Enamine
7-chloro-8-fluoro-3,4-dihydroquinazolin-4-one
Größe auswählen
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
Lieferanten-SKU: EN300-181504-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 332,30
250 MG
€ 455,80
500 MG
€ 692,40
1 G
€ 875,70
2.5 G
€ 1.672,60
5 G
€ 2.452,60
10 G
€ 3.616,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-181504-100MG
€ 332,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-8-fluoroquinazolin-4-ol
Inchi Code
1S/C8H4ClFN2O/c9-5-2-1-4-7(6(5)10)11-3-12-8(4)13/h1-3H,(H,11,12,13)
InChIKey
BMSJIVBWHFDFBU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181504
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181504
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)