Merck
ENA428682595
Enamine
N2,N2-dimethyl-1H-1,3-benzodiazole-2,5-diamine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
10 G
€ 2.778,90
Lieferanten-SKU: EN300-184376-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 223,10
250 MG
€ 299,80
500 MG
€ 528,60
1 G
€ 679,40
2.5 G
€ 1.291,70
5 G
€ 1.888,40
10 G
€ 2.778,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-184376-100MG
€ 223,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N2,N2-dimethyl-1H-benzo[d]imidazole-2,5-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N4.2ClH/c1-13(2)9-11-7-4-3-6(10)5-8(7)12-9;;/h3-5H,10H2,1-2H3,(H,11,12);2*1H
InChIKey
AQEYYFUWKMLDSO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184376
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-184376
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)