Merck
ENA428073979
Enamine
5-bromo-4-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
Größe auswählen
100 MG
€ 468,80
250 MG
€ 648,20
500 MG
€ 995,30
1 G
€ 1.264,40
2.5 G
€ 2.434,40
5 G
€ 3.582,30
Lieferanten-SKU: EN300-179958-100MG
€ 468,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 468,80
250 MG
€ 648,20
500 MG
€ 995,30
1 G
€ 1.264,40
2.5 G
€ 2.434,40
5 G
€ 3.582,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-179958-100MG
€ 468,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-4-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H7BrN2O/c1-8-5(6)4(9-2)3-7-8/h3H,1-2H3
InChIKey
NJZVAMRAUGUSDR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179958
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179958
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)