Wichtige Dokumente
ENA428073638
Enamine
5-(ethanesulfonyl)pyrimidin-4-amine hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-(ethylsulfonyl)pyrimidin-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S.ClH/c1-2-12(10,11)5-3-8-4-9-6(5)7;/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,8,9);1H
InChIKey
NFZZCIKAVASIJS-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180352
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180352
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)