Merck
ENA428073288
Enamine
2-aminocyclopentan-1-one hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.59
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-aminocyclopentan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4H,1-3,6H2;1H
InChIKey
XRWHJJIAVVNAMG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113046
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113046
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)