Wichtige Dokumente
ENA428073123
Enamine
4-ethoxy-2-methylbenzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-177643-100MG
€ 223,10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-177643-100MG
€ 223,10
mp (Schmelzpunkt)
110-114
Iupac Name
4-ethoxy-2-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-3-13-8-4-5-9(7(2)6-8)14(10,11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChIKey
CUWBOCADULXRNW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177643
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)