Merck
ENA428072992
Enamine
2-(4-bromophenyl)propan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 327,10
250 MG
€ 446,70
500 MG
€ 678,10
1 G
€ 857,50
2.5 G
€ 1.637,50
5 G
€ 2.401,90
10 G
€ 3.539,40
Lieferanten-SKU: EN300-177076-100MG
€ 327,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 327,10
250 MG
€ 446,70
500 MG
€ 678,10
1 G
€ 857,50
2.5 G
€ 1.637,50
5 G
€ 2.401,90
10 G
€ 3.539,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-177076-100MG
€ 327,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-7(6-11)8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,7,11H,6H2,1H3
InChIKey
RXLUPCQYFPVVKS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177076
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177076
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)