Merck
ENA428072872
Enamine
1-propyl-1,4-diazepan-2-one
Größe auswählen
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
Lieferanten-SKU: EN300-154166-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 126,90
250 MG
€ 159,40
500 MG
€ 260,80
1 G
€ 362,20
2.5 G
€ 666,40
5 G
€ 964,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-154166-100MG
€ 126,90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-propyl-1,4-diazepan-2-one
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c1-2-5-10-6-3-4-9-7-8(10)11/h9H,2-7H2,1H3
InChIKey
ONMRUIGEYUMICY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154166
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154166
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)