Merck
ENA428072544
Enamine
(3-methoxyphenyl)hydrazine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 68,40
1 G
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
500 MG
€ 68,40
2.5 G
€ 72,30
5 G
€ 77,50
10 G
€ 85,30
Lieferanten-SKU: EN300-178138-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 68,40
1 G
€ 68,40
250 MG
€ 68,40
500 MG
€ 68,40
2.5 G
€ 72,30
5 G
€ 77,50
10 G
€ 85,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-178138-100MG
€ 68,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-7-4-2-3-6(5-7)9-8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H
InChIKey
YZJQSKBPIMEPQO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178138
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)