Merck
ENA424045711
Enamine
2-(butane-1-sulfonyl)acetonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
Lieferanten-SKU: EN300-175392-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
10 G
€ 2.854,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-175392-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(butylsulfonyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-5-10(8,9)6-4-7/h2-3,5-6H2,1H3
InChIKey
UREFDGWWCJDFRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175392
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175392
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)