Merck
ENA424045661
Enamine
{[(4-chlorobutan-2-yl)oxy]methyl}benzene
Größe auswählen
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
Lieferanten-SKU: EN300-175236-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 357,00
100 MG
€ 511,70
250 MG
€ 711,90
500 MG
€ 1.092,80
1 G
€ 1.389,20
2.5 G
€ 2.678,80
5 G
€ 3.941,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-175236-50MG
€ 357,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(3-chloro-1-methylpropoxy)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C11H15ClO/c1-10(7-8-12)13-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10H,7-9H2,1H3
InChIKey
RFDFBSQVWITGTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175236
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175236
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)