Merck
ENA424045453
Enamine
(2-benzylpyrrolidin-2-yl)methanol
Größe auswählen
100 MG
€ 444,10
250 MG
€ 613,10
500 MG
€ 940,70
1 G
€ 1.194,20
2.5 G
€ 2.296,60
5 G
€ 3.376,90
10 G
€ 4.987,60
Lieferanten-SKU: EN300-174528-100MG
€ 444,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 444,10
250 MG
€ 613,10
500 MG
€ 940,70
1 G
€ 1.194,20
2.5 G
€ 2.296,60
5 G
€ 3.376,90
10 G
€ 4.987,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-174528-100MG
€ 444,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-benzylpyrrolidin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-10-12(7-4-8-13-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,13-14H,4,7-10H2
InChIKey
IOAYGUOBWFMGLB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174528
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174528
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)