Merck
ENA424045309
Enamine
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
Lieferanten-SKU: EN300-152193-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 363,50
250 MG
€ 500,00
500 MG
€ 761,30
1 G
€ 964,10
2.5 G
€ 1.845,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-152193-100MG
€ 363,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c9-6-5(8(12)13)3-10-7(11-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,12,13)(H2,9,10,11)
InChIKey
UIBWDPBARXUJRG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)