Merck
ENA424045023
Enamine
4-(2-methylpropoxy)phenol
Größe auswählen
100 MG
€ 195,80
250 MG
€ 260,80
500 MG
€ 384,30
1 G
€ 480,50
2.5 G
€ 926,40
5 G
€ 1.159,10
10 G
€ 1.449,00
Lieferanten-SKU: EN300-170010-100MG
€ 195,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 195,80
250 MG
€ 260,80
500 MG
€ 384,30
1 G
€ 480,50
2.5 G
€ 926,40
5 G
€ 1.159,10
10 G
€ 1.449,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-170010-100MG
€ 195,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
52-54
Iupac Name
4-isobutoxyphenol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
InChIKey
USCXXKRPGNJTMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170010
Melting Point
52-54
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170010
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)