Wichtige Dokumente
ENA423210323
Enamine
4-(5-nitro-1H-indol-1-yl)butanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-173412-100MG
€ 380,40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-173412-100MG
€ 380,40
Iupac Name
4-(5-nitro-1H-indol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O4/c15-12(16)2-1-6-13-7-5-9-8-10(14(17)18)3-4-11(9)13/h3-5,7-8H,1-2,6H2,(H,15,16)
InChIKey
XOJVNKCTFYYYNI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173412
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)