Merck
ENA423209730
Enamine
N1,N4-bis(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine
Größe auswählen
100 MG
€ 134,70
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
Lieferanten-SKU: EN300-171137-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 134,70
1 G
€ 397,30
2.5 G
€ 735,30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.52
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-171137-100MG
€ 134,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~,N~4~-bis(1,4-dimethylpentyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C20H36N2/c1-15(2)7-9-17(5)21-19-11-13-20(14-12-19)22-18(6)10-8-16(3)4/h11-18,21-22H,7-10H2,1-6H3
InChIKey
ZJNLYGOUHDJHMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171137
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171137
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)