Merck
ENA423209013
Enamine
ethyl 2-(2-aminoethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Größe auswählen
100 MG
€ 85,30
250 MG
€ 97,00
500 MG
€ 136,00
1 G
€ 165,90
2.5 G
€ 289,40
5 G
€ 448,00
10 G
€ 706,70
Lieferanten-SKU: EN300-171533-100MG
€ 85,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 85,30
250 MG
€ 97,00
500 MG
€ 136,00
1 G
€ 165,90
2.5 G
€ 289,40
5 G
€ 448,00
10 G
€ 706,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-171533-100MG
€ 85,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(2-aminoethyl)thiazole-4-carboxylate hydrobromide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S.BrH/c1-2-12-8(11)6-5-13-7(10-6)3-4-9;/h5H,2-4,9H2,1H3;1H
InChIKey
AJNSSHVRUWCJNS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171533
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171533
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)