Merck
ENA423207808
Enamine
2-[2-(cyclobutylamino)ethoxy]ethan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
€ 279,00
250 MG
€ 379,10
500 MG
€ 572,80
1 G
€ 721,00
2.5 G
€ 1.371,00
5 G
€ 2.005,40
10 G
€ 2.951,80
Lieferanten-SKU: EN300-168373-100MG
€ 279,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 279,00
250 MG
€ 379,10
500 MG
€ 572,80
1 G
€ 721,00
2.5 G
€ 1.371,00
5 G
€ 2.005,40
10 G
€ 2.951,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-168373-100MG
€ 279,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[2-(cyclobutylamino)ethoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c10-5-7-11-6-4-9-8-2-1-3-8/h8-10H,1-7H2
InChIKey
VHHCLVLPRXXFCQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-168373
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-168373
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)