Merck
ENA423200640
Enamine
2-{[({[(tert-butoxy)carbonyl](ethyl)amino}oxy)carbonyl]oxy}-2-methylpropane
Größe auswählen
100 MG
€ 163,30
250 MG
€ 214,00
500 MG
€ 362,20
1 G
€ 485,70
Lieferanten-SKU: EN300-160279-100MG
€ 163,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 163,30
250 MG
€ 214,00
500 MG
€ 362,20
1 G
€ 485,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-160279-100MG
€ 163,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((tert-butoxycarbonyl)oxy)(ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO5/c1-8-13(9(14)16-11(2,3)4)18-10(15)17-12(5,6)7/h8H2,1-7H3
InChIKey
ZRYKCIVBDCFCBI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160279
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160279
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)