Merck
ENA423200607
Enamine
2-(3-bromo-4-methylphenyl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 98,30
250 MG
€ 121,70
500 MG
€ 165,90
1 G
€ 199,70
2.5 G
€ 367,40
5 G
€ 646,90
10 G
€ 1.182,50
Lieferanten-SKU: EN300-160174-100MG
€ 98,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 98,30
250 MG
€ 121,70
500 MG
€ 165,90
1 G
€ 199,70
2.5 G
€ 367,40
5 G
€ 646,90
10 G
€ 1.182,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-160174-100MG
€ 98,30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-bromo-4-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
POUORGSHKJVFIC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160174
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160174
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)