Merck
ENA423200231
Enamine
4-(pyrazin-2-yloxy)cyclohexan-1-amine
Größe auswählen
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
Lieferanten-SKU: EN300-157559-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 380,40
250 MG
€ 527,30
500 MG
€ 802,90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-157559-100MG
€ 380,40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-pyrazinyloxy)cyclohexanamine
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c11-8-1-3-9(4-2-8)14-10-7-12-5-6-13-10/h5-9H,1-4,11H2
InChIKey
RMVXHXGOICIBCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157559
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157559
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)