Wichtige Dokumente
ENA423200186
Enamine
3,3-dimethylthiomorpholine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-118390-100MG
€ 461,00
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-118390-100MG
€ 461,00
Iupac Name
3,3-dimethylthiomorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6(2)5-8-4-3-7-6/h7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
CQQZUNZROLXKHB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118390
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)