Merck
ENA423200140
Enamine
3,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Größe auswählen
100 MG
€ 340,10
250 MG
€ 463,60
500 MG
€ 706,70
1 G
€ 892,60
2.5 G
€ 1.707,70
5 G
€ 2.504,60
10 G
€ 3.691,50
Lieferanten-SKU: EN300-156291-100MG
€ 340,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 340,10
250 MG
€ 463,60
500 MG
€ 706,70
1 G
€ 892,60
2.5 G
€ 1.707,70
5 G
€ 2.504,60
10 G
€ 3.691,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-156291-100MG
€ 340,10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
128-129
Iupac Name
(1R,5S)-3,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C6H6O4/c7-5-3-1-2-4(9-3)6(8)10-5/h3-4H,1-2H2
InChIKey
BGKUPEWYMBTCJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156291
Melting Point
128-129
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156291
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)