Merck
ENA423200110
Enamine
methyl 3-(5-chloro-3-methyl-1,2-oxazol-4-yl)propanoate
Größe auswählen
100 MG
€ 173,70
250 MG
€ 229,60
500 MG
€ 397,30
1 G
€ 520,80
2.5 G
€ 977,10
5 G
€ 1.426,90
10 G
€ 2.092,50
Lieferanten-SKU: EN300-155520-100MG
€ 173,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 173,70
250 MG
€ 229,60
500 MG
€ 397,30
1 G
€ 520,80
2.5 G
€ 977,10
5 G
€ 1.426,90
10 G
€ 2.092,50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-155520-100MG
€ 173,70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(5-chloro-3-methyl-4-isoxazolyl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H10ClNO3/c1-5-6(8(9)13-10-5)3-4-7(11)12-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RWOBUEZNLUUHEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155520
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155520
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)