Merck
ENA413173880
Enamine
N1-(quinolin-2-yl)ethane-1,2-diamine
Größe auswählen
100 MG
€ 203,60
250 MG
€ 271,20
500 MG
€ 468,80
1 G
€ 609,20
2.5 G
€ 1.151,30
5 G
€ 1.681,70
Lieferanten-SKU: EN300-58728-100MG
€ 203,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 203,60
250 MG
€ 271,20
500 MG
€ 468,80
1 G
€ 609,20
2.5 G
€ 1.151,30
5 G
€ 1.681,70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-58728-100MG
€ 203,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
124-125
Iupac Name
N~1~-(2-quinolinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H13N3/c12-7-8-13-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)14-11/h1-6H,7-8,12H2,(H,13,14)
InChIKey
ZETBPZAUNUEYSV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58728
Melting Point
124-125
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58728
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)