Merck
ENA413172341
Enamine
(2-methoxy-5-methylphenyl)methanamine
Größe auswählen
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
Lieferanten-SKU: EN300-31786-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 344,00
250 MG
€ 474,00
500 MG
€ 719,70
1 G
€ 909,50
2.5 G
€ 1.741,50
5 G
€ 2.556,60
10 G
€ 3.768,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-31786-100MG
€ 344,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-methoxy-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-3-4-9(11-2)8(5-7)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChIKey
XQXMDYVBIZPDHE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31786
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31786
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)