Merck
ENA413172002
Enamine
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-3-7-6(4-9)8(5)2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KXTVDKIRYKCHRB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)