Merck
ENA413171628
Enamine
8-fluoro-1H,2H,3H,3aH,4H,5H-pyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4-one
Größe auswählen
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
Lieferanten-SKU: EN300-155596-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 232,20
250 MG
€ 312,80
500 MG
€ 548,10
1 G
€ 698,90
2.5 G
€ 1.324,20
5 G
€ 1.939,10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-155596-100MG
€ 232,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-fluoro-1,2,3,3a-tetrahydropyrrolo[1,2-a]quinoxalin-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C11H11FN2O/c12-7-3-4-8-10(6-7)14-5-1-2-9(14)11(15)13-8/h3-4,6,9H,1-2,5H2,(H,13,15)
InChIKey
NVXLBCNIHBTWCG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155596
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155596
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)