Merck
ENA413171496
Enamine
2-{3-[(ethylamino)methyl]phenyl}-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
€ 468,80
Lieferanten-SKU: EN300-156570-100MG
€ 468,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 468,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.81
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-156570-100MG
€ 468,80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-((ethylamino)methyl)phenyl)isothiazolidine 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O2S.ClH/c1-2-13-10-11-5-3-6-12(9-11)14-7-4-8-17(14,15)16;/h3,5-6,9,13H,2,4,7-8,10H2,1H3;1H
InChIKey
DEWZOGNFCCRJHK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156570
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156570
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)