Merck
ENA413170892
Enamine
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
€ 350,50
250 MG
€ 483,10
500 MG
€ 734,00
1 G
€ 929,00
Lieferanten-SKU: EN300-154049-100MG
€ 350,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 350,50
250 MG
€ 483,10
500 MG
€ 734,00
1 G
€ 929,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-154049-100MG
€ 350,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzylpyrrolidine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2/c13-9-12-7-4-8-14(12)10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-8,10H2
InChIKey
UWHFYOCFQGYYIH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154049
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)